Imprimer
Clofazimine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3,5-dihydro-3-(isopropylimino)phenazin-2-amine, N,5-Bis(4-chlorophenyl)-3-(isopropylimino)-3,5-dihydrophenazin-2-amine
461760010 461760050
ACRO461760010EA 92 EUR
ACRO461760010 ACRO461760050
Clofazimine 98%
Clofazimine
Formule: C₂₇H₂₂Cl₂N₄
Point de fusion: 219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056793
Numéro CAS: 2030-63-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %