Caffeine citrate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, citric acid,1,3,7-trimethylpurine-2,6-dione, Citrated caffeine
Formule:
C₁₄H₁₈N₄O₉ Poids moléculaire: 386.32 g/mol Point de fusion: 159…161 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00044986 Numéro CAS: 69-22-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5 % |
Titration with HClO4 | 48 to 52 % (Caffeine) |
Titration with TBAH | 48 to 52 % (Citric acid) |