Imprimer
1,8-Diazafluoren-9-one
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
461310010 461310050
ACRO461310010EA 497 EUR
ACRO461310010 ACRO461310050
1,8-Diazafluoren-9-one
1,8-Diazafluoren-9-one
Formule: C₁₁H₆N₂O
Poids moléculaire: 182.18 g/mol
Point de fusion: 229…233 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082335
Numéro CAS: 54078-29-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Dye content ≥70.0 %