Imprimer
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
461260010 461260050
ACRO461260010EA 86.9 EUR
ACRO461260010 ACRO461260050
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride 99%
trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine hydrochloride
Formule: C₂₁H₂₅N
Point de fusion: 214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145430
Numéro CAS: 78628-80-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105)
Solubility (5 % in methanol) Clear solution
HPLC ≥98.5 %