Imprimer
Tenofovir disoproxil fumarate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-(((((1-(6-Amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl)oxy)methyl)phosphoryl)bis(oxy))bis(methylene) diisopropyl dicarbonate fumarate
461250010 461250050 461250250
ACRO461250010EA 53 EUR
ACRO461250010 ACRO461250050 ACRO461250250
Tenofovir disoproxil fumarate 98%
Tenofovir disoproxil fumarate
Formule: C₁₉H₃₀N₅O₁₀P·C₄H₄O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08141829
Numéro CAS: 202138-50-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Fumaric acid 17.5 to 19