Imprimer
Pyridostigmine bromide 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-((Dimethylcarbamoyl)oxy)-1-methylpyridin-1-ium bromide, 3-(Dimethylcarbamoyloxy)-1-methylpyridinium Bromide
461190010 461190050 461190250
ACRO461190010EA 84.2 EUR
ACRO461190010 ACRO461190050 ACRO461190250
Pyridostigmine bromide 98%
Pyridostigmine bromide
Formule: C₉H₁₃BrN₂O₂
Poids moléculaire: 261.12 g/mol
Point de fusion: 154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079283
Numéro CAS: 101-26-8
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105 °C)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry substance)