Imprimer
Procarbazine hydrochloride
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-Isopropyl-4-[(2-methylhydrazino)methyl]benzamide, N-Isopropyl-4-((2-methylhydrazinyl)methyl)benzamide hydrochloride, Procarbazine HCl
461180010 461182500
ACRO461180010EA 684 EUR
ACRO461180010 ACRO461182500
Procarbazine hydrochloride
Procarbazine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₉N₃O·HCl
Poids moléculaire: 257.76 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072082
Numéro CAS: 366-70-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %