Imprimer
Oseltamivir phosphate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3R,4R,5S)-Ethyl 4-acetamido-5-amino-3-(pentan-3-yloxy)cyclohex-1-enecarboxylate phosphate
461170010 461170050
ACRO461170010EA 90.5 EUR
ACRO461170010 ACRO461170050
Oseltamivir phosphate 98%
Oseltamivir phosphate
Formule: C₁₆H₂₈N₂O₄·H₃PO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08059548
Numéro CAS: 204255-11-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -27° to -35° (20°C, 589 nm) (1 % in water) (on dry substance)