(S)-(+)-Clopidogrel sulphate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₆H₁₆ClNO₂S Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00876395 Numéro CAS: 120202-66-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +54° to +58° (20°C, 589 nm) (1 % in Methanol) |