Imprimer
Chlorhexidine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,1'-Hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)biguanide]
461020010 461020050
ACRO461020010EA 139 EUR
ACRO461020010 ACRO461020050
Chlorhexidine 98%
Chlorhexidine
Formule: C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009673
Numéro CAS: 55-56-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 136 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %