Imprimer
Triéthylamine pour HPLC
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): TEA
460812500.EA 107 EUR
460812500.
Triéthylamine pour HPLC
Triéthylamine
Formule: (C₂H₅)₃N
Poids moléculaire: 101,19 g/mol
Point d'ébullition: 90 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –115 °C
Densité: 0,728 g/cm³
Point éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009051
Numéro CAS: 121-44-8
UN: 1296
ADR: 3,II
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/82/729282.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.4 %
UV at 254 nm A: ≤0.125 (0.1 M in water)
Residue after evaporation ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.2 ppm
Lead (Pb) ≤0.02 ppm