Imprimer
Sulphasalazine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-[4-(2-Pyridylsulphamoyl)phenylazo]salicylic Acid, 2-Hydroxy-5-((4-(N-(pyridin-2-yl)sulphamoyl)phenyl)diazenyl)benzoic acid
461240050 461240250 461241000
ACRO461240050EA 58.2 EUR
ACRO461240050 ACRO461240250 ACRO461241000
Sulphasalazine 97%
Sulphasalazine
Formule: C₁₈H₁₄N₄O₅S
Poids moléculaire: 398.39 g/mol
Point de fusion: 260…265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00057363
Numéro CAS: 599-79-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brownish-yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 2 h)
HPLC ≥96.0 %