Imprimer
Prasugrel 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl Acetate, 5-(2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate
461480010 461482500
ACRO461480010EA 206 EUR
ACRO461480010 ACRO461482500
Prasugrel 98%
Prasugrel
Formule: C₂₀H₂₀FNO₃S
Poids moléculaire: 373.44 g/mol
Point de fusion: 110…121 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09954140
Numéro CAS: 150322-43-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %