Imprimer
3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Deoxycorticosterone acetate, Doca
460470010 460470050
ACRO460470010EA 113 EUR
ACRO460470010 ACRO460470050
3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate 97%
3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate
Formule: C₂₃H₃₂O₄
Poids moléculaire: 372.51 g/mol
Point de fusion: 154…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003660
Numéro CAS: 56-47-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 162 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %