Imprimer
Efaproxiral sodium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
460100010 460102500
ACRO460100010EA 483 EUR
ACRO460100010 ACRO460102500
Efaproxiral sodium 98%
Efaproxiral sodium
Formule: C₂₀H₂₂NNaO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093864
Numéro CAS: 170787-99-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤13 %
HPLC ≥97.5 %