Hexyl nicotinate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Nicotinic Acid Hexyl Ester
Formule:
C₁₂H₁₇NO₂ Point d'ébullition: 329 °C (760 mmHg) Densité: 1,02 g/cm³ Point éclair: 128 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00023587 Numéro CAS: 23597-82-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≥97.5 % |