Imprimer
Acide 2-chloro-3-méthoxybenzoïque 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Acide 2-chloro-m-anisique
459900010 459900050
ACRO459900010EA 94.7 EUR
ACRO459900010 ACRO459900050
Acide 2-chloro-3-méthoxybenzoïque 97%
Acide 2-chloro-3-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇ClO₃
Point de fusion: 161…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784399
Numéro CAS: 33234-36-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %