Imprimer
2-Méthylpyrimidine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
459860010 459860050
ACRO459860010EA 136 EUR
ACRO459860010 ACRO459860050
2-Méthylpyrimidine 98%
2-Méthylpyrimidine
Formule: C₅H₆N₂
Point d'ébullition: 130…132 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1,0132 g/cm³
Point éclair: 37,8 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128182
Numéro CAS: 5053-43-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
Water ≤2.5 %
GC ≥97.5 %