Imprimer
Silver sulphadiazine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sulphadiazine Silver
459650050 459650250
ACRO459650050EA 96.9 EUR
ACRO459650050 ACRO459650250
Silver sulphadiazine 98%
Silver sulphadiazine
Formule: C₁₀H₉AgN₄O₂S
Point de fusion: 285 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072101
Numéro CAS: 22199-08-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %