Imprimer
Succinate de disodium, anhydre pour biochimie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,4-Butanedioic acid disodium salt, Sodium Succinate, Succinic acid disodium salt, Sodium succinate dibasic
459631000 459635000
ACRO459631000EA 41.7 EUR
ACRO459631000 ACRO459635000
Succinate de disodium, anhydre pour biochimie
Succinate de disodium
Formule: C₄H₄Na₂O₄
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002790
Numéro CAS: 150-90-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
UV at 280 nm A: ≤0.1
pH 6 to 9 (0.4 mol sol)
Titration with HClO4 98.5 to 102 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm