Etain (II) chlorure dihydraté pour la spectroscopie d'absorption atomique à faible teneur en mercure
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Stannous chloride dihydrate
Formule:
SnCl₂·2H₂O Poids moléculaire: 225.65 g/mol Point d'ébullition: 652 °C (760 mmHg) Point de fusion: 37…38 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149863 Numéro CAS: 10025-69-1 UN: 3260 ADR: 8 III Indice Merck: 13,08861 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder or crystals |
Titration Iodometric | ≥97.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.002 % |
Arsenic (As) | ≤0.0001 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Copper (Cu) | ≤0.001 ù |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Lead (Pb) | ≤0.005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |
Manganese (Mn) | ≤0.0005 % |
Mercury (Hg) | ≤0.000001 % |
Nickel (Ni) | ≤0.0005 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |