Imprimer
Cefixime 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-((carboxymethoxy)imino)acetamido)-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid
459480010 459480050
ACRO459480010EA 50.9 EUR
ACRO459480010 ACRO459480050
Cefixime 98%
Cefixime
Formule: C₁₆H₁₅N₅O₇S₂
Poids moléculaire: 453.44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00865020
Numéro CAS: 79350-37-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 9.0 to 12.0 %
HPLC ≥97.5 %
pH 2.6 to 4.1