Imprimer
Gatifloxacin 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
460230010 460230050 460230250
ACRO460230010EA 64.4 EUR
ACRO460230010 ACRO460230050 ACRO460230250
Gatifloxacin 98%
Gatifloxacin
Formule: C₁₉H₂₂FN₃O₄
Point de fusion: 185…187 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00895399
Numéro CAS: 112811-59-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 4 % to 8 %
HPLC ≥97.5 %