Imprimer
6-(Trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-(Trifluoromethoxy)benzo[d]thiazol-2-amine, Riluzole
459360010 459360050 459360100
ACRO459360010EA 91.4 EUR
ACRO459360010 ACRO459360050 ACRO459360100
6-(Trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
6-(Trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
Formule: C₈H₅F₃N₂OS
Point de fusion: 114…118 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210213
Numéro CAS: 1744-22-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %