Sodium hexacyanoferrate(II) decahydrate
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium ferrocyanide decahydrate
Formule:
C₆H₂₀FeN₆Na₄O₁₀ Poids moléculaire: 484.062 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00085360 Numéro CAS: 14434-22-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Crystalline powder or crystals |
Loss on drying | ≤1 % (free moisture) |
Titration | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.1 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.07 % |
Insoluble matter | ≤0.01 % |