Imprimer
Ertapenem sodium salt 85%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ertapenem sodium, Sodium (4R,5S,6S)-3-(((3S,5S)-5-((3-carboxyphenyl)carbamoyl)pyrrolidin-3-yl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylate
460640010 460642500
ACRO460640010EA 0 EUR
ACRO460640010 ACRO460642500
Ertapenem sodium salt 85%
Ertapenem sodium salt
Formule: C₂₂H₂₄N₃NaO₇S
Poids moléculaire: 497.498 g/mol
Point de fusion: 230…234 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09475566
Numéro CAS: 153773-82-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 15 % to 19 %
HPLC ≥80 %