Imprimer
Octyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
459700050 459700250
ACRO459700050EA 124 EUR
ACRO459700050 ACRO459700250
Octyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium 98%
Octyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₁₃H₂₉NO₃S
Point de fusion: 217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036912
Numéro CAS: 15178-76-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Solubility (10% in water) Clear solution
HPLC ≥97.5 %