Imprimer
Décyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
459680050 459680250 459681000
ACRO459680050EA 78.9 EUR
ACRO459680050 ACRO459680250 ACRO459681000
Décyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium 98%
Décyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₁₅H₃₃NO₃S
Point de fusion: 229 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036908
Numéro CAS: 15163-36-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 233 °C
Loss on drying ≤2 %
Solubility (10% in water) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %