Imprimer
Aluminium-potassium sulfate, anhydre, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Bis(sulfate) d'aluminium et de potassium
458990010 458990025
ACRO458990010EA 86.6 EUR
ACRO458990010 ACRO458990025
Aluminium-potassium sulfate, anhydre, pur
Aluminium-potassium sulfate
Formule: AlKO₈S₂
Point d'ébullition: 200 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 10043-67-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥90 %
Loss on drying ≤1 %
Ammonium (NH4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %