Imprimer
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): cis,cis-1,3,5-Trihydroxycyclohexane dihydrate, cis-Phloroglucitol dihydrate
458950010 458950050
ACRO458950010EA 61.1 EUR
ACRO458950010 ACRO458950050
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate 98%
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
Formule: C₆H₁₂O₃·2H₂O
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150671
Numéro CAS: 60662-54-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 19 to 24 %
GC ≥97.5 %