Chelidamic acid hydrate 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,4-Dihydro-4-oxo-2,6-pyridinedicarboxylic acid hydrate, 4-Oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid hydrate
Formule:
C₇H₅NO₅·xH₂O Point de fusion: 265…270 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066478 Numéro CAS: 138-60-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤10 % |
HPLC | ≥96.0 % |