Imprimer
Pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
459110010 459110050
ACRO459110010EA 108 EUR
ACRO459110010 ACRO459110050
Pyrrolidine-3-carboxylic acid 98%
Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C5H9NO2
Point de fusion: 182…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318699
Numéro CAS: 59378-87-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light orange Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥11.86 to ≤12.47 % Nitrogen