Imprimer
Lovastatin 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6alpha-Methylcompactin, Monacolin K, Mevinolin, (S)-(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-(2-((2R,4R)-4-Hydroxy-6-oxotetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethyl)-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2-methylbutanoate
458830050 458830250 458831000
ACRO458830050EA 112 EUR
ACRO458830050 ACRO458830250 ACRO458831000
Lovastatin 98%
Lovastatin
Formule: C₂₄H₃₆O₅
Point de fusion: 175 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00072164
Numéro CAS: 75330-75-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %