Imprimer
8-Bromoisoquinoleine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
458760010 458760050
ACRO458760010EA 87.2 EUR
ACRO458760010 ACRO458760050
8-Bromoisoquinoleine 97%
8-Bromoisoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
Point de fusion: 78…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973298
Numéro CAS: 63927-22-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 74 to 82 °C
GC ≥96.0 %