Imprimer
Fer (III) oxyde 95%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Oxyde de fer (III), Trioxyde de fer
458700010 458700050 458700250
ACRO458700010EA 51 EUR
ACRO458700010 ACRO458700050 ACRO458700250
Fer (III) oxyde 95%, pur
Fer (III) oxyde
Formule: Fe₂O₃
Poids moléculaire: 159.69 g/mol
Point de fusion: 1538 °C (déc.)
Densité: 5.24 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011008
Numéro CAS: 1309-37-1
Indice Merck: 13,04058
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to red-brown to rust brown Powder
Titration Iodometric ≥94 %
Loss on drying ≤0.3 %
Ash ≤0.3 % (1000°C, 0.5 h)