Imprimer
Hexadécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
458500050 458500250 458501000
ACRO458500050EA 61.1 EUR
ACRO458500050 ACRO458500250 ACRO458501000
Hexadécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium 98%
Hexadécyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₂₁H₄₅NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036911
Numéro CAS: 2281-11-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
Elemental Analysis 63.1 to 65.7 % (C, anhydrous)