Imprimer
Tripropylene glycol (mixture of isomers) 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tripropylene glycol
458480010 458480050 458480250
ACRO458480010EA 46.1 EUR
ACRO458480010 ACRO458480050 ACRO458480250
Tripropylene glycol (mixture of isomers) 99%, pur
Tripropylene glycol (mixture of isomers)
Formule: C₉H₂₀O₄
Point d'ébullition: 270 °C (760 mmHg)
Densité: 1,02 g/cm³
Point éclair: 145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014405
Numéro CAS: 24800-44-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 % (sum of isomers)