Imprimer
4-Amino-3-fluorophénol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
458310010 458310050
ACRO458310010EA 119 EUR
ACRO458310010 ACRO458310050
4-Amino-3-fluorophénol 98%
4-Amino-3-fluorophénol
Formule: C₆H₆FNO
Point de fusion: 137…139 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077452
Numéro CAS: 399-95-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
GC ≥97.5 %