Imprimer
Donepezil hydrochloride
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
458050010 458050050
ACRO458050010EA 93.2 EUR
ACRO458050010 ACRO458050050
Donepezil hydrochloride
Donepezil hydrochloride
Formule: C₂₄H₂₉NO₃
Point de fusion: 211…212 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00881312
Numéro CAS: 120011-70-3
UN: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 223 to 233 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %