Imprimer
Coenzyme Q10 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, Ubiquinone 10, Ubidecarenone
457950010 457950050 457950250
ACRO457950010EA 78.6 EUR
ACRO457950010 ACRO457950050 ACRO457950250
Coenzyme Q10 98%
Coenzyme Q10
Formule: C₅₉H₉₀O₄
Point de fusion: 49 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042919
Numéro CAS: 303-98-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥162 (275 nm, EtOH)