Imprimer
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt xhydrate, EDTA magnesium disodium salt hydrate, EDTA-Na2Mg salt
457930250 457931000 457935000
ACRO457930250EA 34.2 EUR
ACRO457930250 ACRO457931000 ACRO457935000
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate 97%
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium magnesium salt hydrate
Formule: C₁₀H₁₂MgN₂Na₂O₈·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078217
Numéro CAS: 194491-32-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying 10 % to 20 %