Imprimer
Citicoline 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Cytidine 5'-diphosphocholine, 2-(((((((2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)oxidophosphoryl)oxy)-N,N,N-trimethylethanaminium
457780010 457780050 457780250
ACRO457780010EA 73.8 EUR
ACRO457780010 ACRO457780050 ACRO457780250
Citicoline 98%
Citicoline
Formule: C₁₄H₂₆N₄O₁₁P₂
Point de fusion: 240…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00868097
Numéro CAS: 987-78-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
HPLC ≥97.5 %