Imprimer
Iode, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
457760010 457760500 457762500
ACRO457760010EA 332 EUR
ACRO457760010 ACRO457760500 ACRO457762500
Iode, Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP
Iode
Formule: I₂
Poids moléculaire: 253.81 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011355
Numéro CAS: 7553-56-2
UN: 3495
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,05036
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Greyish-violet Brittle plates or crystals with metallic sheen
Titration Iodometric 99.8 to 100.5 %
Non-volatile matter ≤0.05 %
Chloride and Bromide ≤250 ppm