3-Acetylpyridine adenine dinucleotide 90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₂H₂₈N₆O₁₄P₂ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00078882 Numéro CAS: 86-08-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤8 % |
HPLC | ≥89.0 % |