Imprimer
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
457570050 457570250
ACRO457570050EA 207 EUR
ACRO457570050 ACRO457570250
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Formule: C₁₄H₁₀F₆N₂
Point de fusion: 183…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190155
Numéro CAS: 341-58-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 186 °C
HPLC ≥96.0 %