Imprimer
Acide 5-méthylhexanoïque 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-Methylhexanoic acid, 5-Methylhexanoicacid
457410050 457410250 457411000
ACRO457410050EA 44.1 EUR
ACRO457410050 ACRO457410250 ACRO457411000
Acide 5-méthylhexanoïque 98%
Acide 5-méthylhexanoïque
Formule: C₇H₁₄O₂
Poids moléculaire: 130.19 g/mol
Point d'ébullition: 121 °C (30 mmHg)
Densité: 0.905 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036494
Numéro CAS: 628-46-6
UN: 3265
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %