Imprimer
Azomethine H monosodium salt monohydrate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylideneamino)naphthalene-2,7-disulphonic acid monosodium salt
457090050 457090250
ACRO457090050EA 65.6 EUR
ACRO457090050 ACRO457090250
Azomethine H monosodium salt monohydrate 95%
Azomethine H monosodium salt monohydrate
Formule: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·H₂O
Poids moléculaire: 463.41 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149588
Numéro CAS: 304655-82-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
Titration with NaOH ≥94 %
Sodium (Na) 4.5 to 5.5 %