Imprimer
Copper(II) pyrithione
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Copper Omadine, Bis(1-Hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)copper, Bis(2-pyridinethiol 1-oxide)copper
457210010 457210050
ACRO457210010EA 131 EUR
ACRO457210010 ACRO457210050
Copper(II) pyrithione
Copper(II) pyrithione
Formule: C₁₀H₈CuN₂O₂S₂
Poids moléculaire: 315.85 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02660770
Numéro CAS: 14915-37-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %