Salbutamol sulphate 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
(C₁₃H₂₁NO₃)₂·H₂SO₄ Point de fusion: 180 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00055200 Numéro CAS: 51022-70-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |