1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₁₂N₂O₄S₂ Point de fusion: 168…172 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD22377802 Numéro CAS: 119752-83-9 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 172 °C |
Assay | ≥96.0 % |